Learn More
Lutetium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11343467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343467 1 g 1g
11333467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 018685.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10099-66-8
Lutetium(III) chloride, anhydrous is used as a sputtering target in the preparation of bubble memory device. It is widely used in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-66-8
Numero MDL MFCD00011099
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) chloride
Punto di fusione 905°C (sublimation)
Nota nome Anhydrous
Quantità 1 g
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Densità 3.98 g/mL
Indice di Merck 14,5615
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 281.33
Percent Purity 99.9%