Learn More
Lutetium(III) chloride, ultra dry, 99.98% (REO)
Codice prodotto. 11388697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11388697 5 g 5g
11378697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11388697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035802.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10099-66-8
It is used as an additive for chemical industry, single crystal scintillators, carbon arc rods, PET scan detectors, high refractive index glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10099-66-8
Numero MDL MFCD00011099
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) chloride
Punto di fusione 905°C (sublimation)
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Densità 3.98 g/mL
Indice di Merck 14,5615
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 281.33
Percent Purity 99.98%