Learn More
Lutetium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11374118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374118 5 g 5g
11364118 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374118 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041415.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For vacuum deposition
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-81-1
Numero MDL MFCD00016191
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) fluoride
Punto di fusione 1182°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Peso formulazione 231.97
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 8.3 g/mL