Learn More
Lutetium(III) fluoride, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11362578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362578 5 g 5g
11372578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11362578 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014620.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13760-81-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13760-81-1
Numero MDL MFCD00016191
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium(III) fluoride
Punto di fusione 1182°C
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Densità 8.3 g/mL
Numero UN UN3288
Peso formulazione 231.97
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton