Learn More
Lutetium(III) oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lutetium(III) oxide |
| Punto di fusione | 2487°C |
| Forma fisica | Sintered Lump |
| Quantità | 5 g |
| Note percentuale saggio | (REO) |
| Indice di Merck | 14,5615 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 397.94 |
| Percent Purity | 99.9% |
| Odore | Odorless |
| Vedi altri risultati |