Learn More
Lutetium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 15451957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451957 1 g 1g
15461957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15451957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044167.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-94-3
Formula molecolare Lu
Molecular Weight (g/mol) 174.97
Numero MDL MFCD00011098
InChI Key OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC Name lutetium
SMILES [Lu]
Specifications
Materiale o nome chimico Lutetium powder
Colore Silver
Quantità 1 g
Dimensioni maglia −40 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%