Learn More
Lutetium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15225946 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 mL
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15225946 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15225946 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore CLLU21BY
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
CAS 7439-94-3
Formula molecolare Lu
Numero MDL MFCD00011098
InChI Key OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Lu]
IUPAC Name lutetium
Solvent or Matrix 2% HNO3
Molecular Weight (g/mol) 174.97
PubChem CID 23929
Quantità 125 mL
ChEBI CHEBI:33382
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1mg/L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid