Learn More
Lutetium Standard: Lu @ 10 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17922556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17922556 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17922556 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGLLUN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lutetium Standard: Lu @ 10 μg/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium
CAS 7439-94-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Lutetium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Lu
Concentrazione 10 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Lu
SMILES [Lu]
IUPAC Name Lutetium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 174
Quantità 100 mL
Peso formulazione 174.967 g/mol