Learn More
Lutetium Standard: Lu @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17947689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17947689 250 mL 250mL
17949299 500 mL 500mL
17988979 50 mL 50mL
17977589 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17947689 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPLUN250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lutetium Standard: Lu @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lutetium
CAS 7439-94-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Lutetium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Lu
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Lu
SMILES [Lu]
IUPAC Name Lutetium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 174
Quantità 250 mL
Peso formulazione 174.967 g/mol