Learn More
Tork Tork Crema Doccia Shampoo Luxury Mini
Codice prodotto. 30243797 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30243797 6/Pk. pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243797 Fornitore Tork N. del fornitore 425662
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Tork Crema doccia shampoo per corpo e capelli Luxury Mini, S5
  • 3 prodotti in 1: la ricarica di dispenser per sapone offre il triplo beneficio di uno shampoo, un balsamo e una crema doccia idratante
  • Maggiore attenzione alla sostenibilità: il sapone per dispenser da bagno contiene il 94% di ingredienti di origine naturale (secondo le specifiche del prodotto e la norma ISO16128, acqua inclusa)
  • Formulazione speciale: la crema doccia shampoo per corpo e capelli contiene olio di argan per donare un'eccellente morbidezza
  • Efficace e piacevole da usare: grazie agli ingredienti extra nutrienti e al profumo raffinato, lo shampoo doccia regala un'esperienza esclusiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hair and Body Shower Gel
Colore Amber
Forma Cream
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 6/Pk.
Size 525 mL