Learn More
Tork Tork Sapone a schiuma Luxury
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Arricchito con estratto naturale di magnolia, il sapone a schiuma offre un'esperienza di detersione delle mani ricca e cremosa
- Il 94% degli ingredienti del sapone è di origine naturale, in linea con la norma ISO16128
- L'esclusiva e persistente fragranza, con note di testa agrumate, lascia percepire un elegante bouquet di magnolia, orchidea e fresia
- La ricarica del sapone a schiuma è certificata Ecolabel UE e dermatologicamente testata con un pH delicato sulla pelle
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Soap |
| Colore | Clear |
| Forma | Foam |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Size | 1 L |