Learn More
Tork Tork Sapone a schiuma mani Luxury Mini
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Descrizione
- Fragranza esclusiva: offri una raffinata esperienza di lavaggio mani grazie al sapone a schiuma arricchito di estratto naturale alla magnolia
- Taglia il consumo di energia: il sapone a schiuma Tork Luxury è efficace con acqua fredda (in base al test svolto a 20°C)
- Riduci i tempi di manutenzione: grazie alla ricarica rapida del dispenser per bagnoschiuma e sapone in meno di 10 secondi, puoi far risparmiare tempo al tuo personale
- Meno risorse sprecate: il sapone a schiuma Tork Luxury contribuisce a ridurre il consumo di acqua di oltre il 10% (confrontando 2000 lavaggi delle mani con una dose di sapone a schiuma Tork Luxury rispetto al sapone liquido Tork con profumazione delicata)
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Soap |
| Colore | Clear |
| Forma | Foam |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 8/Pk. |
| Size | 525 mL |