Descrizione
- Arricchito con estratto naturale di magnolia, il sapone liquido per mani offre un'esperienza di detersione delle mani ricca e cremosa
- Il 95% degli ingredienti del sapone per dispenser è di origine naturale, in linea con la norma ISO16128
- L'esclusiva e persistente fragranza, con note di testa agrumate, lascia percepire un elegante bouquet di magnolia, orchidea e fresia
- La ricarica di sapone liquido è certificata Ecolabel UE e dermatologicamente testata con un pH delicato sulla pelle
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Soap |
| Colore | Purple |
| Forma | Liquid |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Size | 1 L |