Learn More
Tork Tork Sapone a schiuma Luxury Soft
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30243879 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 30243879
Marca: Tork 500902
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tork Sapone a schiuma Luxury Soft è un sapone a schiuma dalla profumazione delicata per un piacevole lavaggio delle mani. Delicato sulla pelle e dermatologicamente testato, la sua ricca schiuma lascia la pelle morbida al tatto.
  • Schiuma gradevole, delicata sulla pelle, ideale per il regolare lavaggio delle mani
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Wash Refill
Colore Clear
Forma Foam
Dimensioni (L x P x A) 230 x 158 x 177 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) S3 Dispensers
Senza lattice Yes
Lunghezza (sistema imperiale) 2.83 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5 mm
Imballaggio Plastic Bag
Intervallo di pH 5
Quantità 4 Pk.
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema imperiale) 27.05 oz.
Volume (sistema metrico) 800 mL
Peso (sistema imperiale) 31.12 oz.
Peso (sistema metrico) 882.3 g