Learn More
R&D Systems™ Luzindole
Codice prodotto. 18064622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18064622 10 mg 10mg
18084072 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18064622 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0877/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.60€
    286.65€ / 10mg
    Risparmia 29.95€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Competitive melatonin MT1/MT2 antagonist
Melatonin antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117946-91-5
Formula molecolare C19H20N2O
Specifica
Materiale o nome chimico Luzindole
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 292.38
Purezza >99%
Peso molecolare 292.38