Learn More
Luzindole, TRC
Codice prodotto. 30483519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483519 5 mg 5mg
30473370 10 mg 10mg
30471342 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30483519 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4820005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117946-91-5
Formula molecolare C19 H20 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 292.37
IUPAC Name N-[2-(2-benzyl-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
SMILES CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Luzindole
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
Peso formulazione 292.1576