Learn More
LW6, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495798
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495798 10 mg -
16473376 25 mg 25mg
16421957 50 mg 50mg
16408477 5 mg 5mg
16406276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16495798 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13671
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
Specifica
Materiale o nome chimico LW6
CAS 934593-90-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H29NO5
Quantità 10 mg
Sinonimo HIF-1α inhibitor LW8
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (57.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 17.24 mg/mL (39.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(O)C(NC(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 435.51
Peso formulazione 435.51
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only