missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LXR-623, MedChemExpress

Codice prodotto. 16494078
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494078 10 mg 10mg
16440437 50 mg 50mg
16425056 100 mg 100mg
16416787 5 mg 5mg
16401006 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16494078 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10629
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress LXR-623 is a brain-penetrant partial LXRα and full LXRβ agonist, with IC50s of 24 nM and 179 nM, respectively.

LXR-623 is a brain-penetrant partial LXRα and full LXRβ agonist, with IC50s of 24 nM and 179 nM, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico LXR-623
CAS 875787-07-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H12ClF5N2
Quantità 10 mg
Sinonimo WAY 252623
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 47 mg/mL (111.17 mM)
SMILES ClC1=C(CN2N=C(C(C(F)(F)F)=CC=C3)C3=C2C4=CC=C(F)C=C4)C=CC(F)=C1
Molecular Weight (g/mol) 422.78
Peso formulazione 422.78
Percent Purity 99.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.