missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ LY 2087101

Codice prodotto. 18075542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18075542 10 mg 10mg
18044892 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18075542 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4141/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Tocris product, part of R&D Systems. Potentiator of α7 nAChRs

Allosteric potentiator of α7, α4β2 and α4β4 nAChRs; displays selectivity against α3β4 nAChRs. Thought to potentiate agonist-evoked α7 responses by binding within the nAChR transmembrane region.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 913186-74-0
Formula molecolare C15H11FN2OS2

Spezifikation

Materiale o nome chimico LY 2087101
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 318.39
Purezza >98%
Peso molecolare 318.384
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.