Learn More
R&D Systems™ LY 2365109 hydrochloride
Codice prodotto. 18094292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094292 10 mg 10mg
18045772 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18094292 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3397/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective GlyT1 inhibitor
Potent and selective glycine transporter 1 (GlyT1) inhibitor (IC50 values are 15.8 and > 30 000 nM at GlyT1 and GlyT2 respectively). Induces a dose-dependent elevation in CSF levels of glycine, and enhances acetylcholine and dopamine release in the striatum and prefrontal cortex respectively. Produces profound locomotor and respiratory impairments at higher doses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868265-28-5
Formula molecolare C22H28ClNO5
Specifica
Materiale o nome chimico LY 2365109 hydrochloride
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 421.91
Purezza >98%
Peso molecolare 421.918