Learn More
LY 294002, TRC
Codice prodotto. 30482794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482794 5 mg 5mg
30480284 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30482794 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4865905MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154447-36-6
Formula molecolare C19H17NO3
Molecular Weight (g/mol) 307.34
Sinonimo NSC 697286, SF 1101, 8-Phenyl-2-(morpholin-4-yl)-chromen-4-one, 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Morpholino-8-phenyl-4H-chromen-4-one
SMILES COC(=O)C[C@@H](Br)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico LY 294002
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H17NO3/c21-17-13-18(20-9-11-22-12-10-20)23-19-15(7-4-8-16(17)19)14-5-2-1-3-6-14/h1-8,13H,9-12H2