Learn More
Ly-6G Rat, Biotin, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 276.00€
Specifica
Antigene Ly-6G
Clone RB6-8C5
Concentrazione 0.2mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15942458
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB77-B-25UG
25 μg
85.85€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932458
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB77-B-100UG
100 μg
98.45€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15952458
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB77-B-500UG
500 μg
276.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ly-6G
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
17067
IgG2b κ
Protein A/G Purified
RB6-8C5
Flow Cytometry
Biotin
RUO
NP_001238984
Ly6c1
Primary
Store at 2-4°C.