Learn More
Ly-6G Rat, PE, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 250.00€
Specifica
Antigene | Ly-6G |
---|---|
Clone | 1A8 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952218
|
EnquireBio
QAB56-PE-25UG |
25 μg |
85.85€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942218
|
EnquireBio
QAB56-PE-100UG |
100 μg |
250.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Ly-6G | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
546644 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
1A8 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
XP_006521677 | |
Ly6g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |