Learn More
Ly-6G Rat, Qfluor 630, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
225.00€ - 326.00€
Specifica
Antigene Ly-6G
Clone RB6-8C5
Concentrazione 0.2mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15932468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB77-QF630-100UG
100 μg
225.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942468
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB77-QF630-500UG
500 μg
326.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Ly-6G
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
17067
IgG2b κ
Protein A/G Purified
RB6-8C5
Flow Cytometry
Qfluor 630
RUO
NP_001238984
Ly6c1
Primary
Store at 2-4°C.