Learn More
LY2183240, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464218
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464218 10 mg 10mg
16460557 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16464218 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10865
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress LY2183240 is a highly potent blocker of anandamide uptake (IC50= 270 pM; Ki=540 nM).
LY2183240 is a potent, covalent inhibitor of the endocannabinoid-degrading enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) with an IC50 of 12.4 nM. LY2183240 inactivates FAAH by carbamylation of the enzyme's serine nucleophile. LY2183240 also inhibits several other brain serine hydrolases with IC50s of 5.3, 0.09, 8.2 nM for MAG lipase, bh6 and KIAA1363, respectively .
Specifica
Materiale o nome chimico LY2183240
Forma fisica Solid
CAS 874902-19-9
Colore Light Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H17N5O
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (162.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C)C)N1N=NN=C1CC(C=C2)=CC=C2C3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 307.35
Peso formulazione 307.35
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Research purposes only