missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress LY2334737
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 389.39 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 99.02% |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (256.81 mM) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 892128-60-8 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto