Learn More
LY2409881, MedChemExpress
Descrizione
LY2409881 is a selective IκB kinase β (IKK2) inhibitor with an IC50 of 30 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | LY2409881 |
| CAS | 946518-61-2 |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H29ClN6OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 37 mg/mL (76.28 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C=C(C2=NC(NCCCN3CCN(C)CC3)=NC=C2Cl)S4)C4=CC=C1)NC5CC5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 485.04 |
| Peso formulazione | 485.04 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only