Learn More
LY2452473, MedChemExpress
Descrizione
LY2452473 is an orally bioavailable, selective androgen receptor modulator (SARM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | LY2452473 |
| CAS | 1029692-15-6 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H22N4O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (166.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N[C@@H]1CC(N(C2=C3C=C(C=C2)C#N)CC4=NC=CC=C4)=C3C1)OC(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 374.44 |
| Peso formulazione | 374.44 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only