Learn More
LY310762, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495728 10 mg 10mg
16411897 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16495728 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13527
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
LY310762 is a 5-HT1D receptor antagonist with Ki of 249 nM, having a weaker affinity for 5-HT1B receptor.
Specifica
Materiale o nome chimico LY310762
CAS 192927-92-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H28ClFN2O2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 18.33 mg/mL (42.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCN2CCC(C(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2)C4=C(C=CC=C4)C1(C)C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 430.94
Peso formulazione 430.94
Percent Purity 99.84%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only