Learn More
Lycopene, >90%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11476801 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 11476801
Marca: MP Biomedicals 0219868401
Identificatori chimici
CAS 502-65-8
Formula molecolare C40H56
Molecular Weight (g/mol) 536.888
InChI Key OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Sinonimo lycopene, psi,psi-carotene, all-trans-lycopene, trans-lycopene, lycopene 7, lycored, lycopene van, lycopene, all-trans, unii-sb0n2n0wv6, ccris 7925
PubChem CID 446925
ChEBI CHEBI:15948
IUPAC Name (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaene
SMILES CC(=CCCC(=CC=CC(=CC=CC(=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC=C(C)CCC=C(C)C)C)C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Lycopene
Colore Red
Quantità 1 mg
Peso formulazione 536.9
Percent Purity >90%
Forma fisica Crystalline Needles