Learn More
Lycopene, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458938
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16458938
Marca: Medchem Express HYN0287
MedChemExpress Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables; exhibits antioxidant effects.
Lycopene is naturally occurring carotenoids found in tomato, tomato products, and in other red fruits and vegetables
Specifica
Materiale o nome chimico Lycopene
CAS 502-65-8
Colore Reddish Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H56
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità THF : 5 mg/mL (9.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES C/C(C)=C\CC/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(CC/C=C(C)\C)\C)C
Molecular Weight (g/mol) 536.87
Peso formulazione 536.87
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.