missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Lycopsamine N-Oxide (>85%), TRC

Codice prodotto. 30011813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011813 5 mg 5mg
30005775 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30011813 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4875305MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 95462-15-0
Formula molecolare C15 H25 N O6
Molecular Weight (g/mol) 315.36
Sinonimo Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1R-[1α,7(2S*,3S*),7aβ]]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, [(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S,3S)- (9CI), Lycopsamine N-oxide
IUPAC Name [(7R,8R)-7-hydroxy-4-oxido-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-4-ium-1-yl]methyl (2S)-2-hydroxy-2-[(1S)-1-hydroxyethyl]-3-methylbutanoate
SMILES CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@@H](O)[C@@H]12

Specifica

Materiale o nome chimico Lycopsamine N-oxide
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-,16?/m0/s1
Peso formulazione 315.1682
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.