Learn More
Lymphatic Endothelial Cells Antibody (LA102), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609819 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609819 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609819 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB11096416MFV610
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Lymphatic Endothelial Cells Monoclonal specifically detects Lymphatic Endothelial Cells in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Lymphatic Endothelial Cells
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone LA102
Coniugato mFluor Violet 610 SE
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene LEC26
Specie ospite Rat
Immunogeno Collagenase- and neuraminidase-treated mouse benign lymphangiomas
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus