Learn More
LYN Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3C7F2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | LYN |
---|---|
Clone | 3C7F2 |
Concentrazione | 1.08 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16807225
|
Proteintech
60211-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16897215
|
Proteintech
60211-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Prohibitin is an evolutionarily conserved gene that is ubiquitously expressed. It is thought to be a negative regulator of cell proliferation and may be a tumor suppressor. Mutations in PHB have been linked to sporadic breast cancer. Prohibitin is expressed as two transcripts with varying lengths of 3′ untranslated region. The longer transcript is present at higher levels in proliferating tissues and cells, suggesting that this longer 3′ untranslated region may function as a trans-acting regulatory RNA.Specifica
LYN | |
1.08 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
JTK8, LYN, Tyrosine protein kinase Lyn | |
Lyn | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
3C7F2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P07948, P25911 | |
17096, 4067 | |
LYN Fusion Protein Ag12723 | |
Primary | |
-20°C | |
LYN |