Learn More
Micronova™ LyoTool™ Dual Flat Head Mop
Codice prodotto. 15880878 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
35.6 x 8.9 cm (14 x 3.5 in.)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
15880878 35.6 x 8.9 cm (14 x 3.5 in.) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15880878 Fornitore Micronova™ N. del fornitore QDBP1403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00€
    510.45€ / pezzi 1
    Risparmia 26.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
Requires
Snapmop or Pocketmop 14 in. covers and SSU series handles
A custom dual-plated flat head mop frame specially designed to clean both the top and bottom of the lyophilizer shelves with one pass. Designed for use with SnapMop™ and PocketMop™ series flat head mop covers.
The Micronova LyoTool™ Dual Flat Head Mop features two compression plates that ensure an even amount of sanitizer is released across the top and bottom of the lyophilizer shelves at the same time.
  • Dual-plated flat head mop adapter
  • Cleans top and bottom of lyophilizer shelves with one pass
  • Compression plates for even sanitization
  • Comprised of electropolished stainless steel and acetal
  • Use with SnapMop or PocketMops
  • Withstands strong disinfectants
  • Autoclavable
Specifica
Dimensions 35.6 x 8.9 cm (14 x 3.5 in.)
Product Type Cleanroom Mop
Tipo di testa Dual Flat
Colore Black
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 35.6 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Single-use
Quantità 1 Ea.
Care Instructions Store at Ambient Temperature
Da utilizzare con (apparecchiatura) LyoTool
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning and Sanitizing Lyophilizer Shelves, Top and Bottom at The Same Time
Materiale Acetal, Electropolished Stainless Steel (304)