Learn More
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Codice prodotto. 17294684 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di ripiani:
4
5
6
Stile:
12-Position Manifold
Standard
Stoppering Vials
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di ripiani Stile Dimensione della confezione
17294684 4 12-Position Manifold Pezzo
17214694 4 Stoppering Vials Pezzo
17224694 5 Standard Pezzo
17244694 6 Standard Pezzo
17274684 4 Standard Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17294684 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11DCPH24210
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Freeze drying flexibility for basic and advanced drying of vials, shelves, and flasks.
  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Product Shelves
N. di ripiani 4
Temperature Range (Metric) Ambient to -105°C
Materiale Acrylic
Stile 12-Position Manifold