Descrizione
- Aluminum
- Variable heating
- Connection cable included
Specifica
Specifica
| Tipo | Product Shelves |
| Capacità (sistema metrico) | 1590 cm2 |
| N. di ripiani | 1 |
| Materiale | Aluminum |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.6 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 1.6 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.5 cm |