Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Codice prodotto. 17224734 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Drying chamber manifold
Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
N. di ripiani:
4
6
Pompe da vuoto:
Edwards nXDS6iC
N/A
Pfeiffer Duo 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include N. di ripiani Pompe da vuoto unitSize
17224734 Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 6 Pfeiffer Duo 6 Pezzo
17284714 Drying chamber manifold 4 N/A Pezzo
17204734 Drying chamber manifold 6 N/A Pezzo
17234724 Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 4 Edwards nXDS6iC Pezzo
17254734 Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 6 Edwards nXDS6iC Pezzo
17224724 Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 4 Edwards nXDS6iC Pezzo
17244734 Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 6 Edwards nXDS6iC Pezzo
17214724 Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 4 Pfeiffer Duo 6 Pezzo
17234734 Mobile Trolley, Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 6 Pfeiffer Duo 6 Pezzo
17204724 Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold 4 Pfeiffer Duo 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17224734 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11L200IN1622001001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Lyovapor L-200 è un liofilizzatore strumento economico di alta qualità per classiche applicazioni.
  • Drying Chamber: 6 vassoi PMMA+12 manifold
  • Controllo Pressione: Controllo vuoto avanzato
  • Sensore Temp Prodotto: Senza
  • Software: Senza
  • Pompa da Vuoto: Edwards nXDS6iC
  • Carrello: Comodo Carrello Mobile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Freeze Dryer
Capacità (sistema metrico) 6 kg
Capacità (sistema imperiale) 13.2 lb.
N. di ripiani 6
Temperature Range (Metric) -55°C to +30°C
Materiale Stainless Steel
Pompe da vuoto Pfeiffer Duo 6
Include Vacuum Pump, Drying Chamber Manifold
Altezza (sistema imperiale) 20.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 23.15 in.
Tipo di spina All except North America
Tensione 240 V