Learn More
BUCHI Lyovapor L-200 Shelves 6 and Manifold Top 12
Codice prodotto. 17214734 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17214734 6 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17214734 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11L200IN1622000101
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers high-quality Freeze Drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
  • Compact Lyovapor™ L-200
  • Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
  • Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Freeze Dryer
Capacità (sistema metrico) 6 kg
N. di ripiani 6
Temperature Range (Metric) -55°C to +30°C
Materiale Stainless Steel
Software Included No
Pompe da vuoto No Vacuum Pump
Include Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor, Trolley
Altezza (sistema imperiale) 20.0787 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 23.1496 in.
Tipo di spina All except North America
Tensione 220/240 V