Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-250 Freeze Dryer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30130642 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile:
Not Software Compatible
Software Compatible
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile unitSize
30130642 Not Software Compatible Pezzo
18824171 Software Compatible Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30130642 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11L250IN0000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Lyovapor™ L-250 features groundbreaking EcoStream technology, making it the most eco-friendly laboratory freeze dryer.
  • -85 °C condenser suitable for aqueous and organic-based solvent mixtures
  • 4.5 L condensing capacity for standard laboratory applications
  • EcoStream technology uses natural coolants
  • Global Warming Potential (GWP) of only 4
  • Reduced heat output and noise emissions in the lab
  • Infinite-control technology offers process control via display, software, and mobile app
  • Sample protection mode prevents sample collapse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Benchtop Freeze Dryer
Capacità (sistema metrico) 4.5 L
N. di ripiani 0
Temperature Range (Metric) Ambient to -105°C
Materiale Stainless Steel Coil and Collector Chamber
Stile Not Software Compatible
Certificazione/Conformità Low Environmental Impact Factor
Tipo di spina All except North America
Tensione 220/240 V