Learn More
Labconco™ Lyph-Seal Bag Freezer Form
Codice prodotto. 30022070 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
19.56 cm
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30022070 19.56 cm 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30022070 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7594700
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
The optional Lyph-Seal Bag Freezer Form ensures uniform thickness during sample pre-freezing and promotes even drying with maximized shelf contact.
  • Uniform sample thickness allows for more efficient drying and workflow standardization.
Specifica
Tipo Base Mold
Colore Gray
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 7.7 in.
Profondità (sistema metrico) 19.56 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.27 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.02 cm