Learn More
Labconco™ Lyph-Seal Tray Dryer
Codice prodotto. 30022085 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Schuko
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
1 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Tensione Dimensione della confezione
30022085 Schuko 230 V 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30022085 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 780401030
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-01-2027
The Lyph-Seal Tray Dryer can freeze dry up to 8 bags and seal under vacuum, allowing for long term storage or secure shipping.
  • Includes 4 heated shelves with control from ambient to 50°C for optimized lyophilization.
Specifica
Tipo Heated Product Shelf Chamber
N. di ripiani 4
Temperature Range (Metric) Up to 60°C
Materiale Stainless Steel (304)
Tipo di spina Schuko
Tensione 230 V