Learn More
LYPLAL1 Antibody, PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18621427 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621427 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18621427 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306252PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LYPLAL1 Polyclonal specifically detects LYPLAL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene LYPLAL1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PE
Diluizione Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene EC 3.1.2.-, FLJ99730, KIAA1238, lysophospholipase-like 1, lysophospholipase-like protein 1, Q96AV0
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LYPLAL1 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 127018
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus