missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18593183 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18593183 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18593183 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP149600F

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C Polyclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ChIP assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Lysine (K)-specific Demethylase 4C/KDM4C/JMJD2C
Applicazioni Western Blot, Simple Western, ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, GASC-1 protein, GASC1JmjC domain-containing histone demethylation protein 3C, Gene amplified in squamous cell carcinoma 1 protein, JHDM3C, JMJD2CbA146B14.1, jumonji domain containing 2C, Jumonji domain-containing protein 2C, KIAA0780FLJ25949, lysine (K)-specific demethylase 4C, lysine-specific demethylase 4C
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A partial recombinant protein made to an internal region of the human JMJD2C protein (within residues 450-600). [Swiss-Prot Q9H3R0]
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Epigenetics
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23081
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.