Learn More
MP Biomedicals™ Matrice lisante B
Codice prodotto. 11462410 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 provette da 2 ml
50 provette da 2 ml
500 x 2 mL Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462410 100 provette da 2 ml pezzi 100
11452410 50 provette da 2 ml pezzi 50
11472410 500 x 2 mL Tubes pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462410 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 116911100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00€
    386.40€ / pezzi 100
    Risparmia 19.60€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Contiene sfere di silice da 0.1 mm. Utilizzato soprattutto per lisi di batteri gram-positivi e gram-negativi, disgrega anche tessuti e spore fungini. La matrice lisante B può essere utilizzata come additivo per la disgregazione mediante sonicazione.
Lysing Matrix B tubes contain 0.1 mm silica spheres and are used with FastPrep instruments or similar bead beaters to lyse bacteria, fungal tissues and spores.
  • Tube Size: 2 mL
  • Sample Types: Gram positive and negative bacteria, fungal tissues, spores
  • Bead material: 0.1 mm silica spheres
Specifica
Tipo di profilo Silica Spheres
Content And Storage Store at Room Temperature.
Tipo di campione Bacteria, Fungi, Soil, Animal Tissues
DNasi Esente da DNasi
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep instruments or other bead beaters
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e purificazione di acidi nucleici
Matrix Matrice lisante B
Quantità 100 provette da 2 ml
RNasi Esente da RNasi
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.