Learn More
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer DL
Codice prodotto. 15800898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15800898 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15800898 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740202.32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.25€
    39.90€ / 100mL
    Risparmia 7.35€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lysis Buffer DL to be used with NucleoSpin RNA Blood kits
The NucleoSpin™ 8 RNA Blood kit offers a direct total blood lysis from up to 400 μL whole blood collected in standard blood collection tubes and prevents RNA degradation during the isolation procedure.
  • For use with NucleoSpin™ 8 RNA Blood kit
  • Solution containing large amounts of chaotropic ions
  • Along with Buffer RB4, creates binding conditions for adsorption of RNA to the silica membrane
  • Selective erythrocyte lysis and preparation of a leukocyte pellet is not necessary
  • Sufficient for 24 x 8 preps
Specifica
CAS 593-84-0
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) RNA Isolation
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoSpin™ 8 Blood kit (MPN 740220)
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Formulazione Guanidinium thiocyanate
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer DL
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate