Learn More
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer ML
Codice prodotto. 12763411
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
Dimensione della confezione:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12763411 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12763411 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740973.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Lysis Buffer ML to be used with NucleoSpin miRNA kits.
Specifica
CAS 593-84-0
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid purification
pH 6.5 to 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 30 mL
Formulazione Guanidinium thiocyanate; 2-Mercaptoethanol; Water
Odore Sulfuric
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer ML (30 mL)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol