Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer, pH 8.0
Codice prodotto. 15440327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440327 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15440327 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore J63892.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-10-2026
Aggiungi al carrello
For isolation of His-tag modified proteins
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Colorless
Quantità 500 mL
Formato Liquid
Product Type Cell Lysis Reagent
Da utilizzare con (applicazione) For isolation of His-tag modified proteins
pH 8
Content And Storage Ambient temperatures