Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Codice prodotto. 10397979 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
70 mL
Dimensione della confezione:
70mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10397979 70 mL 70mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10397979 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R1223
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit and may be purchased separately.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502, K0503) and may be purchased separately.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502, K0503) and may be purchased separately.
Related Products
  • Resuspension Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. R1213)
  • Neutralization Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1233)
  • Wash Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1243)
  • Binding Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1331)
  • GeneJET NGS Cleanup Kit (K0851)
  • Binding Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2811)
  • Prewash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2821)
  • Wash Buffer for GeneJET NGS Cleanup Kit (R2831)
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit (K0502)
  • RNase A (R1253)
  • Elution Buffer for GeneJET Plasmid Miniprep Kit (R1263)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone Lysis Buffer
Content And Storage Store at room temperature,-20°C
Descrizione Lysis Solution
Linea di prodotti GeneJET
Product Type Lysis Solution
Quantità 70 mL
Forma Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lysis Solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulphate, Sodium hydroxide