Learn More
LysoPC(14:0/0:0), MedChemExpress
Descrizione
LysoPC(14:0/0:0) is a lysophospholipid (LyP). It is a monoglycerophospholipid in which a phosphorylcholine moiety occupies a glycerol substitution site. LysoPC(14:0/0:0) has potent antispasmodic effect.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | LysoPC(14:0/0:0) |
| CAS | 20559-16-4 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H46NO7P |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | Ethanol : 50 mg/mL (106.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(OC[C@@H](O)COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 467.58 |
| Peso formulazione | 467.58 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only